Learn More
EIF1A Antibody (SR1285), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00 EUR - 449.00 EUR
Tekniske data
Antigen EIF1A
Clone SR1285
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
18616464
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22578-100ul
100 μg
449.00 EUR
100µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18640834
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-22578-50ul
50 μg
338.00 EUR
50µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
EIF1A Monoclonal antibody specifically detects EIF1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
EIF1A
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
1964
IgG
Affinity purified
SR1285
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
eIF-1A, EIF1AP1, eIF-4C, EIF4C, eukaryotic translation initiation factor 1A, X chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal, Eukaryotic translation initiation factor 4C, FLJ45762, Putative eukaryotic translation initiation factor 1A
A synthesized peptide derived from human EIF1A (Uniprot #: P47813)
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.