missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edoxaban tosylate, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beskrivning
Edoxaban (DU-176b) tosylate is an orally active, highly potent, selective, and direct Factor Xa (FXa) inhibitor with Kis of 0.561 and 2.98 nM for free human FXa and prothrombinase. Edoxaban tosylate exhibits more than 10,000-fold selectivity over other coagulation proteases. Edoxaban tosylate can be used for preventing thromboembolic disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Edoxaban tosylate |
| CAS | 480449-71-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C31H38ClN7O7S2 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | DU-176b |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (138.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(C)C)[C@@H](CC1)C[C@H]([C@H]1NC(C(NC(C=C2)=NC=C2Cl)=O)=O)NC(C3=NC(CC4)=C(CN4C)S3)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 720.26 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering