Learn More
Isofield™ Eclipse Sterile Nitrile Cleanroom Gloves - Grade A/B Compatible
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. p-200088578
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Unit Size:
200 pairs
Product Code. 30178835
Brand: Isofield™ 2044060
Only null left
Add to basket
Add to basket
This sterile nitrile extended cuff with arm-lock technology offers elbow length protection for GMP Grade A and B Cleanrooms. Triple washed in DI water, the low endotoxin Isofield Eclipse has been tested for chemotherapy against ASTM D 6978-05, is accelerator free, and anti-static.
  • Sterile nitrile Cleanroom gloves
  • 400 mm (16 in.) elbow length
  • Hand-specific
  • White color
  • Textured palm and fingers
  • Beaded cuff
  • Low endotoxin levels
  • Gamma irradiation, minimum 25 kGy
  • Sterility Assurance Level 10-6
  • Tested against a range of chemotherapy drugs
  • IPA resistant ink pouches
  • Acceptable Quality Level (AQL) 0.65
  • Low Particle Count ≥ 0.5μm (counts/cm2) <950
  • Type B Chemical Splash Protection (K, P, T)
Technical and Documentation Compliance
  • COA, COC,COI Available for download online
  • Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
  • Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
  • Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
  • Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
  • Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoxin test EN 455-3
  • Sterility validation test EN ISO 11137 Part 2:2015
  • EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product
  • UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Meets The applicable essential health and safety requirements of PPE Regulation (2016/425) as brought into UK law and amended as a Category III product
  • Tested against Chemotherapy to ASTM D 6978-05
Specifications
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 0.65
Color White
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.69 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4.33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 6
Sterility Sterile
Thickness (English) 3.54 mil
Thickness (Metric) 0.09 mm
Length (English) 16 in.
Length (Metric) 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt