Learn More
E2F-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00 EUR - 456.00 EUR
Specifications
Antigen E2F-1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18214274
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56716
100 μL
456.00 EUR
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18671377
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-56716-25ul
25 μL
302.00 EUR
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
E2F-1 Polyclonal specifically detects E2F-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
E2F-1
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
1869
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PDLLLFATPQAPRPTPSAPRPALGRPPVKRRLDLETDHQYLAESSGPARGRGRHPGKGVKSPGEKSRYET
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
E2F transcription factor 1, E2F-1, PBR3, PRB-binding protein E2F-1, RBAP1, RBAP-1, RBBP3, RBBP-3, RBP3, Retinoblastoma-associated protein 1, Retinoblastoma-binding protein 3, transcription factor E2F1
E2F1
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.