Learn More
Invitrogen™ DUSP13 Polyclonal Antibody
Description
Immunogen sequence: MDSLQKQDLR RPKIHGAVQA SPYQPPTLAS LQRLLWVRQA ATLNHIDEVW PSLFLGDAYA ARDKSKLIQL GITHVVNAAA GKFQVDTGAK FYRGMSLEYY GIEADDNPFF DLSVYFLPVA RYIRAALSVP QGRVLVHCAM GVSRSATLVL AFLMICENMT LVEAIQTVQA HRNICPNSGF LRQLQVLDNR LGRETGRF; Positive Samples: Mouse skeletal muscle, Rat skeletal muscle; Cellular Location: Cytoplasm.
Specifications
Specifications
| Antigen | DUSP13 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.19 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| Gene | DUSP13 |
| Gene Accession No. | Q6B8I0 |
| Gene Alias | BEDP; Branching-enzyme interacting DSP; branching-enzyme interacting dual-specificity protein phosphatase; Dsp13-like protein; dual specificity phosphatase 13; Dual specificity phosphatase SKRP4; dual specificity protein phosphatase 13; Dual specificity protein phosphatase 13 isoform A; Dual specificity protein phosphatase 13 isoform B; dual specificity protein phosphatase isoform MDSP; dual specificity tyrosine phosphatase TS-DSP6; dual-specificity tyrosine phosphatase TS-DSP6; DUSP13; Dusp13a; DUSP13B; FLJ32450; Gm1203; LMW-DSP6; Mdsp; muscle-restricted DSP; muscle-restricted dual specificity phosphatase; muscle-restricted dual specificity phosphatase; testis and skeletal muscle-specific dual specificity phosphatase; RP11-487I5.6; SKRP4; testis- and skeletal muscle-specific DSP; testis and skeletal muscle-specific dual specificity phosphatase; Testis- and skeletal-muscle-specific DSP; TMDP; TS-DSP6 |
| Gene Symbols | DUSP13 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.