Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Exhibition glass
Product Code. 15221769 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
300 mL
600 mL
750 mL
1200 mL
Unit Size:
Pack of 10
Artikelnummer. 15221769
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 215803903
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Exhibition glasses are used to store materials. The overhead position (glass stands on the closure) and the large glass surface allow a good view into the glass on its contents.
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. Exhibition glasses and museum jars are used to store materials and are often used in exhibitions. Here the objects on display can be preserved and then viewed without touching them.
  • Overhead position of the specimen jar
  • Tighter closure due to precise grinding
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 300 mL
For Use With (Application) Exhibition; Storage and transport of solid materials
Material Borosilicate Glass (3.3)
Quantity 10/Pk.
Diameter (Metric) 69 mm
Autoclavable Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt