Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Round Bottom Flasks with Conical Ground Joint
Product Code. 10047830
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
5 L
10 L
Socket Joint:
14/23 NS Socket
19/26 NS Socket
24/29 NS Socket
29/32 NS Socket
45/40 NS Socket
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10047830
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 03001449
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Certifications/Compliance According to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard
Capacity (Metric) 250 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 14/23 NS Socket
Bottom Shape Round
Diameter (Metric) Outer 85 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.