Learn More
Thermo Scientific™ Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Spécification
Spécification
| Holds | 1.5/2.0 mL Tubes |
| Product Type | Rotating Drum |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) | 290 mm |
| For Use With (Equipment) | Accessory for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V (88882015) and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V (88882016) |
| No. of Positions | 50 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?