Learn More
Doxycycline (hyclate), MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Beschreibung
Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Doxycycline (hyclate) |
| CAS | 24390-14-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H24N2O8.1/2C2H6O.ClH.1/2H2O |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate WC2031 |
| Solubility Information | DMSO : 240 mg/mL (467.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (243.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@H](C)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N.Cl.[0.5H2O].[0.5C2H6O] |
| Molecular Weight (g/mol) | 512.94 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur