Learn More
Epredia™ Disposable Base Molds
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
7 x 7 mm
15 x 15 mm
24 x 24 mm
30 x 24 mm
37 x 24 mm
Unit Size:
Pack of 500
Descrizione
- Cleaning associated with metal molds is not required
- Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
- Sold in cases of four boxes.
Specifica
Specifica
| Product Type | Base Mold |
| Material | Plastic |
| Dimensions (L x W) | 7 x 7 mm |
| Disposable | Single-use |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto