Learn More
Diphenylpyraline, TRC
Artikelnummer. 30380526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30380526 50 mg
30374290 500 mg
30374532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30380526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49211050MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147-20-6
Molecular Formula C19 H23 N O
Molecular Weight (g/mol) 281.39
Synonym Diphenylpyraline, 4-(Diphenylmethoxy)-1-methylpiperidine, 1-Methyl-4-piperidyl benzhydryl ether, 4-(Benzhydryloxy)-1-methylpiperidine, AN 1041, Diphenpyraline, Diphenylpyraline, Diphenylpyrilene, Hystryl, Lyssipoll, Mepiben, N-Methyl-4-(benzhydryloxy)piperidine, Neargal, P 253
IUPAC Name 4-benzhydryloxy-1-methylpiperidine
SMILES CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO/c1-20-14-12-18(13-15-20)21-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
Formula Weight 281.178
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Diphenylpyraline
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.