Learn More
Dimethyl sulfoxide-d6, 100% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11339977
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 Ea.
2 Ea.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 2
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11339977
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042285.KV
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Deuterated DMSO is a common solvent used in NMR spectroscopy. In combination with pyridine-d5, it plays an important role for solution-state 2D NMR of ball-milled plant cell wall gel. Low-energy collisions of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 with alkanethiolate is used to prepare self-assembled monolayer surfaces of gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Molecular Formula C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
MDL Number MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Physical Form Liquid
Color Colorless
Density 1.18 g/mL
Flash Point 88°C (190°F)
Odor Characteristic
Packaging Prescored Ampule
Refractive Index 1.476
Sensitivity Hygroscopic
Quantity 10 Ea.
Melting Point 20°C
Boiling Point 190°C
Solubility Information Miscible with water and diethyl ether.
Formula Weight 84.17
Percent Purity 100%
Chemical Name or Material Dimethyl sulfoxide-d6, Isotopic
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato