Läs mer
Dichloromethane, 99.6%, ACS reagent, stabilized with amylene
Produktkod. p-3736186 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Packaging:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Glass Bottle
Metal Drum
Förpackningsstorlek
1 L
2.5 L
25 L
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10750862
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 406925000
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2, 513-35-9
Molecular Formula CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
MDL Number MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name dichloromethane
SMILES ClCCl
Specifikationer
Melting Point -97.0°C
Decomposition Information >120°C
Density 1.3250g/mL
Boiling Point 39.0°C to 40.0°C
Quantity 500 mL
Packaging EcoSafPak™ Glass Bottle
Physical Form Liquid
Assay Percent Range 99.6%
Residue after Evaporation 0.002% max.
Specific Gravity 1.325
Titratable Acid 0.0003 meq/g max.
Linear Formula CH2Cl2
Vapor Pressure Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosity 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Water 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Solubility Information Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight 84.93
Percent Purity 99.6%
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Dichloromethane, Stabilized with Amylene
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.