Learn More
Dibromoacetonitrile, 94%
Product Code. 11468836
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11468836 25 g 25g
11458836 5 g 5g
11478836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11468836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16994.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3252-43-5
Molecular Formula C2HBr2N
Molecular Weight (g/mol) 198.845
MDL Number MFCD00001856
InChI Key NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
IUPAC Name 2,2-dibromoacetonitrile
SMILES C(#N)C(Br)Br
Specifica
Boiling Point 67°C to 69°C (24 mmHg)
Flash Point 56°C (133°F)
Odor Pungent, Makes Eyes Water
Linear Formula Br2CHCN
Quantity 25 g
UN Number UN3286
Beilstein 1739037
Formula Weight 198.84
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material Dibromoacetonitrile
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.