Learn More
Dextrin
Product Code. p-99332 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Plastic bottle
Packungsgröße:
100g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10187030
Marke: Thermo Scientific Acros 406281000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-53-9
Molecular Formula C18H32O16
Molecular Weight (g/mol) 504.438
MDL Number MFCD00081554
InChI Key FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Color White to Yellow
Physical Form Crystalline Powder
Linear Formula (C6H10O5)x
Merck Index 15, 2955
Solubility Information Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Quantity 100 g
Formula Weight 162.07
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Dextrin
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt