Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Specifically detect desmin in human, baboon, monkey, cow, cat, dog, hamster, rat and chicken samples.
146.00 EUR - 411.11 EUR
Specifications
Antigen Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Clone D33
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 5
Código de producto Marca Quantity Form Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Form Precio Cantidad y disponibilidad  
12651227
Ver documentos
Epredia™
MS-376-S0
100 μL Concentrated This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12661227
Ver documentos
Epredia™
MS-376-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
359.00 EUR
295.74 EUR / 500µL
Save 63.26 EUR
17% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12641227
Ver documentos
Epredia™
MS-376-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
489.00 EUR
411.11 EUR / 1mL
Save 77.89 EUR
15% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12621227
Ver documentos
Epredia™
MS-376-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
217.00 EUR
179.62 EUR / 7mL
Save 37.38 EUR
17% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12631227
Ver documentos
Epredia™
MS-376-RQ
12 mL Ready-to-Use
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
327.00 EUR
272.84 EUR / 12mL
Save 54.16 EUR
16% Off
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Desmin is an intermediate filament protein of both smooth and striated muscles. Antibody to desmin reacts with striated (skeletal and cardiac) as well as smooth muscle cells. In skeletal and cardiac muscles, the staining is confined to the Z-bands giving a characteristic striated appearance. Anti-desmin antibody is useful in identification of tumors of myogenic origin. It reacts with leiomyosarcomas (smooth muscle) as well as rhabdomyosarcomas (striated muscle).
Host Species: Mouse
Clone: D33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Cow, Cat, Dog, Hamster, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Desmin from human muscle
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Desmin from human muscle
D33
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Primary
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado