Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Gloves
Product Code. 15350392
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 15350392
Brand: Honeywell KCL™ 074310082C
Only null left
Add to basket
Add to basket
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Gloves feature chemical and mechanical resistance and are approved for food processing.
  • Disposable protective glove according to EN 374
  • The chemical as well as the mechanical resistance are increased compared to the Dermatril™ 740
  • Can be used longer and offers protection against a wider range of hazardous substances.
  • Approved for food processing according to EU 1935/2004
  • Food grade through RAL approval
  • Silicone free glove surface
  • Meets the requirements of EN 455
  • Medical device according to directive 93/42/EWG
  • Free from natural latex
  • Resistant against a multitude of cytostatic drugs virus-resistant according to ASTM 1671:2007
  • High tactility
  • Excellent wearing comfort
  • Increased tear resistance
  • Improved grip
  • Good chemical resistance
  • Snug fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance ASTM 1671:2007
Certifications/Compliance (Europe) Approved for food processing according to EU 1935/2004. EC Category PSA 3
Color Blue
Latex Free Yes
Material Nitrile
Powdered Powder Free
Size 10
Thickness (Metric) 0.2 mm
Quantity 50/Pk
Resistant To Variety of cytotoxic agents, virus-resistant to ASTM F1671: 2007
Length (Metric) 270 to 290 mm
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt