Learn More
DEFA1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A2B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 67156-1-IG-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
The DEFA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DEFA1. This antibody recognizes human antigen. The DEFA1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| DEFA1 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Human |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1A2B3 | |
| Unconjugated | |
| 150 μL | |
| 1667 | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur