Learn More
Corning™ DeckWorks™ Reload Systems Starter Kits
Shop All Corning Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 to 10 μL
1 to 200 μL
1 to 300 μL
100 to 1000 μL
Color:
Natural
Yellow
Unit Size:
1 set
Descripción
DeckWorks starter kits contain one DeckWorks reload system with standard tips and empty hinged racks.
- 10 empty racks accompany 10 μL, 200 μL, and 300 μL volume tips.
- 8 empty racks accompany 1000 μL volume tips.
Especificaciones
Especificaciones
| Volume (Metric) | 1 to 200 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Yellow |
| For Use With (Application) | Designed to allow to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials |
| Format | Refill |
| Tip Style | Round |
| Packaging | Starter kit |
| Graduated | Yes |
| Product Line | DeckWorks |
| Material | Polypropylene |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido