Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Model:
Chart Paper
Dual Pen
Single Pen
Type:
7 Day Chart Recorder
Chart Paper
Installation:
Customer Installed
Factory Installed
Unit Size:
Each
Beschreibung
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Chart paper for single pen chart recorders |
| For Use With (Equipment) | Environmental Chambers and Incubators |
| Lighting | LED |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +70°C |
| Type | Chart Paper |
| Installation | Customer Installed |
| Model | Chart Paper |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur