Learn More
Dapsone-13C12, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 1632119-29-9 |
| Physical Form | Crystalline |
| Molecular Formula | 13C12H12N2O2S |
| Industry Type | Sulfonamides |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.21 |
| Quantity | 10 mg |
| Grade | Analytical Standard |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto