Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Methionine, 99%
Artikelnummer. 11474717
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11474717
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals B21213.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 348-67-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-Methionine is used to rescue noise-induced hearing loss. It is used to improve the nutritive value of animal feed.
Solubility
Soluble in water. 53 g/L (20°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry condition in a well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-67-4
Molecular Formula C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
MDL Number MFCD00002622
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-methionine, h-d-met-oh, r-methionine, d-methionin, d-metionien, methionine, d, r-2-amino-4-methylthio butanoic acid, 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, d-2-amino-4-methylthio butyric acid
PubChem CID 84815
ChEBI CHEBI:16867
IUPAC Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid
SMILES CSCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Melting Point ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722293
Merck Index 14,5975
Solubility Information Soluble in water. 53g/L (20°C).
Quantity 25 g
Formula Weight 149.21
Optical Rotation −23° (c=2 in 2N HCl)
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material D-Methionine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt