Learn More
Invitrogen™ Cystatin 2 Monoclonal Antibody (OTI2D6)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA525927
Product Code. 15965524
  • 572.00 EUR / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Cystatin 2 Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
The cystatin superfamily is a well-established family of cysteine protease inhibitors. Cystatins A and B (type 1) are mainly intracellular; cystatins C, D, E/M, F, G, S, SN and SA cystatins are extracellular (type 2); and the kininogens are type 3 cystatins which are intravascular proteins. All true cystatins inhibit cysteine peptidases of the papain family, such as cathepsins, and some also inhibit legumain family enzymes. Cystatin SA, cystatin S and cystatin SN are found primarily in saliva. Cystatin S and SN can also be expressed in tears, urine and seminal fluid. Cystatin C is a related protein which is expressed in brain, thymus, ovary, epididymis and vas deferens. Cystatin D protects against proteinases in the oral cavity, while Cystatin E/M and F moderate the inhibition of cathepsin proteins. The fetuins, part of the cystatin superfamily, are secretable proteins that influence osteogenesis and bone resorption, regulation of the insulin and hepatocyte growth factor receptors and the response to systemic inflammation. High molecular weight kininogen (Kininogen HC) and low molecular weight kininogen (Kininogen LC) have varied roles, though they both inhibit the thrombin- and plasmin-induced aggregation of thrombocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cystatin 2
Monoclonal
0.59 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P09228
CST2
Full length human recombinant protein of CST2 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI2D6
Unconjugated
CST2
CST2; cystatin 2; cystatin S5; cystatin SA; cystatin-2; Cystatin-S5; cystatin-SA; cysteine-proteinase inhibitor; salivary cysteine (thiol) protease inhibitor
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
1470
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt