Learn More
CYP26B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 21555-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16861145
  • 410.00 EUR / 150µL
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases that catalyze many reactions involved in drug metabolism and the synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. The enzyme encoded by this gene is involved in the specific inactivation of all-trans-retinoic acid to hydroxylated forms, such as 4-oxo-, 4-OH-, and 18-OH-all-trans-retinoic acid.
Spezifikation
Spezifikation
CYP26B1
Polyclonal
Unconjugated
CYP26B1
CYP26A2, CYP26B1, Cytochrome P450 26A2, Cytochrome P450 26B1, Cytochrome P450RAI 2, P450RAI 2, P450RAI2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232174, 312495, 56603
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
G3V7X8, Q811W2, Q9NR63
Cyp26b1
CYP26B1 Fusion Protein Ag15368
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt