Learn More
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape
Product Code. 11758208 Shop All Brand Products
Click to view available options
Length (Metric):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diameter (Metric):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 11758208
Brand: BRAND™ 137114
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars, Cylindrical Shape are suitable for universal applications. Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
  • Manufactured from PTFE
  • Rounded, smooth surface provides effective stirring action.
  • Suitable for universal applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric) 6 mm
Length (Metric) 15 mm
Material PTFE
Quantity 10/Pk.
Shape Cylinder
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt