Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide, 98+%
Product Code. 11320174
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. Quantity unitSize
11320174 1 g 1g
11330174 5 g 5g
2 options
Product Code. 11320174
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00698.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13689-20-8 | C18H21OP | 284.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13689-20-8
Molecular Formula C18H21OP
Molecular Weight (g/mol) 284.34
MDL Number MFCD00014301
InChI Key ICVUZKQDJNUMKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyldiphenylphosphine oxide, diphenyl cyclohexyl phosphine oxide, cyclohexyldiphenylphosphineoxide, phosphine oxide, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphineoxide, acmc-20alcj, diphenylphosphinyl cyclohexane, cyclohexyldiphenylphosphino-1-one, cyclohexyl-phenylphosphoryl benzene, cyclohexyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 83664
IUPAC Name [cyclohexyl(phenyl)phosphoryl]benzene
SMILES O=P(C1CCCCC1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Melting Point 166°C to 167°C
Quantity 1 g
Beilstein 2943737
Formula Weight 284.34
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.