Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aspergillus fumigatus KM 8001
Description
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
Spécification
Spécification
| ATCC® | KM 8001TM* |
| Description | Aspergillus fumigatus KM 8001 |
| Format | Culti-Loops |
| Product Type | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Target Organism Class | Fungi |
| Test Type | Qualitative QC |
| Quantity | 5 Loops/Pack |
| Species | Aspergillus species |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.