Learn More
Invitrogen™ CPT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SN06-70)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA532314
Artikelnummer. 16305734
  • 514.00 EUR / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
Carnitine palmitoyltransferase II precursor (CPT2) is a nuclear protein which is transported to the mitochondrial inner membrane. CPT2 together with carnitine palmitoyltransferase I oxidizes long-chain fatty acids in the mitochondria. Defects in this gene are associated with mitochondrial long-chain fatty-acid (LCFA) oxidation disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CPT2
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 0.05% BSA, 40% Glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P18886, P23786, P52825
CPT2
Synthetic peptide within Human CPT2 aa 609-658.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
SN06-70
Unconjugated
CPT2
AI323697; Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial; carnitine palmitoyltransferase 2; carnitine palmitoyltransferase II; CPT II; CPT1; CPT2; Cpt-2; CPTASE; CPTII; IIAE4; OTTHUMP00000010493; testicular secretory protein Li 13
Rabbit
Protein A
RUO
12896, 1376, 25413
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt