Beschreibung
This antibody is specific to COX4I1 and do not cross reacts with COX4I2.
Cytochrome c oxidase (COX) is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. It is a multi-subunit enzyme complex that couples the transfer of electrons from cytochrome c to molecular oxygen and contributes to a proton electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. The complex consists of 13 mitochondrial- and nuclear-encoded subunits. The functions of the nuclear-encoded subunits are unknown but they may play a role in the regulation and assembly of the complex. COX4 (COX4I1) is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | COXIV |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2A7B2 |
| Concentration | 1.53 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | COX4I1 |
| Gene Accession No. | P13073 |
| Gene Alias | COX IV 1, COX4, COX4I1, COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 mitochondrial |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?