Learn More
Invitrogen™ Countess™ II FL Reusable Slide Holder
Product Code. 15335656 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
1 unit
Unit Size:
Each
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15335656
Marke: Invitrogen™ AMEP4746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with Countess™ II FL Automated Cell Counter Only. Holds the Countess™ II FL Reusable Slide (A25750). Not compatible with Countess™ disposable slides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Reusable Slide Holder
Product Line Countess
For Use With (Application) Cell Counting
For Use With (Equipment) Countess™ Automated Cell Counter
Quantity 1 unit
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt