Learn More
Corning™ Sealing Mat for 96-Well Polypropylene Microplates
Shop All Corning Products
Click to view available options
:
Expanded Volume
Description
- Precise fit for 96 well Expanded Volume Polypropylene Microplate (Item #’s 3343 and 3344)
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g. DMSO, ethanol, methanol)
- Firm seal prevents evaporation and gas exchange
- Ideal for use in long-term, low temperature compound storage
Specifications
Specifications
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Wells | 96 |
| No. per Case | 50/Cs. |
| No. per Pack | 10/Pk. |
| Product Type | Sealing Mat |
| Plate Compatibility | 96-well Polypropylene Plate |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto