Learn More
Corning™ BioCoat™ TC-treated Cultureslide Variety Pack
Product Code. 10498842
Click to view available options
No. of Wells:
8
Unit Size:
Pack of 12
Product Code. 10498842
Brand: Corning™ 354656
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Choose from different groups of cellware conveniently packaged together in popular combinations
  • Selections include different combinations of extracellular matrix proteins and attachment factors
Cultureslide Variety Packs
  • 8-well
  • Pack contains twelve slides coated with Collagen I, Fibronectic and Poly-D-Lysine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Culture Slide
Storage Requirements 2° to 8°C
No. of Wells 8
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato