Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ 96-Well, Matrigel-Treated, Flat-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10709641
Cambia vista
Click to view available options
Color:
Clear
Dimensione della confezione:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color unitSize
10709641 Clear Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10709641 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354607
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Corning BioCoat products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Format Standard
Lid With Lid
Array 8 x 12
Color Clear
No. of Wells 96
Sterility Sterile
Surface Treatment Matrigel
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) For culture of polarized cells and angiogenesis assays, promotes capillary tubule formation of endothelial cells and neurite regeneration
Quantity 5/Cs.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.