Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CDC37 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 EUR - 349.00 EUR
Specifications
Antigen CDC37
Clone 1C2A6
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237032
View Documents
Proteintech
CL488-66420-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
140.00 EUR
129.00 EUR / 20µL
Save 11.00 EUR
7% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30233317
View Documents
Proteintech
CL488-66420-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00 EUR
349.00 EUR / 100µL
Save 101.00 EUR
22% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The CDC37 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CDC37. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CDC37 antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
CDC37
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
11140
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
1C2A6
Western Blot
CoraLite Plus 488
Mouse
Human, Mouse, Rat
P50CDC37
IgG2a
Protein A purification
Conjugated Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis