Learn More
Gilac™ Cook Chill Crate
Product Code. 17998661
Click to view available options
Capacity (Metric):
27 L
37 L
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Unit Size:
Each
Product Code. 17998661
Brand: Gilac™ G1801101
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Cook Chill Crate is ideal for commercial kitchen use and the cold chain process, and is stacking and nesting when half turned.
  • 600 x 400 perforated crate.
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • Provides ventilation.
  • Stacking and nesting when half turned.
  • Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.
Tekniske data
Capacity (English) 7.1 gal.
Capacity (Metric) 27 L
Closure Type None
Color Blue
Material HDPE
Shape Rectangular
Product Type Crate
Dimensions (L x W x H) 600 x 400 x 146 mm
Length (Metric) 600 mm
Length (English) 23.6 in.
Width (Metric) 400 mm
Width (English) 15.7 in.
Height (Metric) 146 mm
Height (English) 5.7 in.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.