Learn More
Contec™ VertiKlean™ Sox Mop Head Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 11966935 Shop All Contec Products
Click to view available options
Size:
Large
Medium
Regular
For Use With (Equipment):
Large VertiKlean Mop Head
Medium VertiKlean Mop Head
Regular VertiKlean Mop Head
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 32
Product Code. 11966935
Brand: Contec™ MVKQTSOX
Only null left
Add to basket
Add to basket
Increases durability of VertiKlean mop when used on abrasive surfaces. Contec™ VertiKlean™ Sox Mop Head Covers are available in regular, medium and large to fit all VertiKlean mop heads.
  • Clean-processed polyester
  • Extends the life of VertiKlean mop heads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Mop Cover
Color Code White
Sterility Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Size Medium
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Medium VertiKlean Mop Head
For Use With (Application) Removable cover increases durability of VertiKlean mop when used on abrasive surfaces
Color-coded No
Material Polyester
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato