Beschreibung
Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing. Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart. Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater.
Spezifikation
Spezifikation
| Packaging | 473mL |
| Explosion Limit | Lower: 2.1V% and Upper: 13.7V% |
| Odor | Alcoholic solvent |
| Solution Contains | 30% 1-propanol, <0.01% Potassium Chloride |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| pH | 7 to 9 |
| Solubility | Soluble in water |
| Quantity | 473 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Warning
- Flammable liquid Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-propanol, potassium chloride
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?