Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers Acc. to Davies
Product Code. 10050381
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
NS 24/29
NS 29/32
Length (Metric):
250 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10050381
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05215303
Only null left
Add to basket
Add to basket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Davies condensers for condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • With double sized cooling area
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifications
Length (Metric) 250 mm
Standard Taper Joint No NS 24/29
Material Borosilicate Glass (3.3)
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis