Learn More
Comprehensive Mix B Standard: Au, B, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Ir, K, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr @ 10 μg/mL in 40% Aqua Regia, tr. HF, VHG™
Description
Comprehensive Mix B Standard: Au, B, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hf, Ir, K, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr @ 10 μg/mL in 40% Aqua Regia, tr. HF
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Antimony/Beryllium/Boron/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Hafnium/Iridium/Iron/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhenium/Rhodium/Ruthenium/Silicon/Tantalum/Tellurium/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zinc/Zirconium |
| CAS | 7440-36-0, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-47-3, 7440-48-4, 7440-50-8 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Antimony/Beryllium/Boron/Chromium/Cobalt/Copper/Germanium/Gold/Hafnium/Iridium/Iron/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Niobium/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Rhenium/Rhodium/Ruthenium/Silicon/Tantalum/Tellurium/Tin/Titanium/Tungsten/Vanadium/Zinc/Zirconium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute Aqua Regia |
| Quantity | 250 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Boron 10 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Copper 10 μg/mL/Germanium 10 μg/mL/Gold 10 μg/mL/Hafnium 10 μg/mL/Iridium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Molybdenum 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Niobium 10 μg/mL/Osmium 10 μg/mL/Palladium 10 μg/mL/Platinum 10 μg/mL/Potassium 10 μg/mL/Rhenium 10 μg/mL/Rhodium 10 μg/mL/Ruthenium 10 μg/mL/Silicon 10 μg/mL/Tantalum 10 μg/mL/Tellurium 10 μg/mL/Tin 10 μg/mL/Titanium 10 μg/mL/Tungsten 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Zinc 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?