missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ CometAssay Alkaline Control Cells
Beschreibung
- Stored using a Liquid Nitrogen Storage System
- Includes:
- 500 μL of Healthy Control Cells
- 500 μL of Low Damage Control Cells
- 500 μL of Intermediate Damage Control Cells
- 500 μL of High Damage Control Cells
- These cryopreserved controls are designed to act as controls to standardize and compare alkaline electrophoresis methods between individual users and laboratories
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 Tests |
| Synonym | Apoptosis kinetics, apoptosis kit, apoptosis kit annexin v, apoptosis kit microscopy |
| Content And Storage | Store in liquid nitrogen. Do not use past expiration date. |
| For Use With (Application) | Controls with CometAssay™ Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?