Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1.5mm Thick
Codice prodotto. 11867833 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Wells:
1 Prep, 1 Marker
10
18
30
36
48
5
60
Volume (Metric) Well:
30 μL
40 μL
50 μL
60 μL
80 μL
160 μL
320 μL
2200 μL
missing translation for 'unitSize'
Each
Codice prodotto. 11867833
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Color Red
For Use With (Equipment) Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
Type Comb
No. of Wells 48
Quantity 1 Each
Thickness (Metric) 1.5 mm
Volume (Metric) Well 30 μL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato