Learn More
Keck Standard Taper Clips
Product Code. 15524443 Shop All Cole Parmer Products
Click to view available options
Material:
POM
Unit Size:
Pack of 24
Product Code. 15524443
Brand: Keck 0684000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for glass and tubing assembly
  • Pack of 24 Assortment
  • Economical KECK adapters, clamps, and clips will not scratch glass or corrode
  • Color-coded for fast, easy size identification
  • Use quick disconnect adapters for safe, convenient tubing-to-tubing or tubing-to-glass connections
  • Use RAMP CLAMP tubing clamps for easy, one-handed tubing flow control
  • Select standard taper clips (in plastic or lacquer-coated steel) or ball-joint clips for secure glass-to glass connections
  • Economical standard taper clips securely hold conical joints under pressure without damaging glass
  • Polyoxymethylene (POM) acetal resin clips are safe to 302°F (150°C)
  • Resistant to concentrated alkalies and dilute acids (not resistant to halogen gases and concentrated acids)
Especificaciones
Quantity 24/Pk.
Type Taper Clamp
Material POM
For Use With (Equipment) Ramp clamp tubing clamp
Color Assorted
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado