Learn More
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Product Code. 11302608
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11302608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023111.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
It is used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-50-5
Molecular Formula Co3H16O16P2
Molecular Weight (g/mol) 510.859
MDL Number MFCD00016028
InChI Key QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
IUPAC Name cobalt(2+);diphosphate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Solubility Information Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids.
Formula Weight 510.87 (366.74 Anhydrous)
Odor Odorless
Density 2.769 g/mL
Chemical Name or Material Cobalt(II) phosphate octahydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt