Learn More
Invitrogen™ CMG1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5110859
 View more versions of this product
Product Code. 17138783
  • 618.00 EUR / 100µL
Description
Immunogen sequence: KIKKLHQERM ILSTHRNAFK KIMEKQNIEY EALKTQLQEN ETHSQLTNLE RKWQHLEQNN FAMKEFIATK SQESDYQPIK KNVTKQIAEY NKTIVDALHS TSG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 84%.
This gene encodes a core intraflagellar transport (IFT) protein which belongs to a multi-protein complex involved in the transport of ciliary proteins along axonemal microtubules. IFT proteins are found at the base of the cilium as well as inside the cilium, where they assemble into long arrays between the ciliary base and tip. This protein, together with intraflagellar transport protein 81, binds and transports tubulin within cilia and is required for ciliogenesis. Naturally occurring mutations in this gene are associated with amyotrophic lateral sclerosis--frontotemporal dementia and Bardet-Biedl Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CMG1
Polyclonal
Unconjugated
Ift74
1700029H06Rik; b2b796Clo; capillary morphogenesis gene 1 protein; capillary morphogenesis protein 1; CCDC2; CMG1; CMG-1; coiled-coil domain containing 2; coiled-coil domain-containing protein 2; Ift74; intraflagellar transport 74; intraflagellar transport 74 homolog; intraflagellar transport protein 74 homolog; LOW QUALITY PROTEIN: intraflagellar transport protein 74 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80173
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96LB3
Ift74
Recombinant Protein corresonding to Human CMG1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92896).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt