Learn More
Invitrogen™ CLOCK Monoclonal Antibody (8F7)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA515625
Product Code. 11335593
  • 508.00 EUR / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MA5-15625 targets CLOCK in indirect ELISA, IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15625 immunogen is purified recombinant fragment of human CLOCK expressed in E. Coli. . MA5-15625 detects CLOCK which has a predicted molecular weight of approximately 95kDa.
This gene encodes a protein that belongs to the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors. Polymorphisms within the encoded protein have been associated with circadian rhythm sleep disorders. A similar protein in mice is a circadian regulator that acts as a transcription factor and forms a heterodimer with aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like to activate transcription of mouse period 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CLOCK
Monoclonal
Conc. Not Determined
Ascites with 0.03% sodium azide
O15516
CLOCK
Purified recombinant fragment of human CLOCK expressed in E. Coli.
RUO
9575
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
8F7
Unconjugated
CLOCK
5330400M04Rik; bHLHe8; circadian locomoter output cycles kaput; circadian locomoter output cycles kaput protein; circadian locomoter output cycles protein kaput; circadian locomotor output cycles kaput; class E basic helix-loop-helix protein 8; CLOCK; clock circadian regulator; clock homolog; hCLOCK; I79_020252; KAT13D; KIAA0334; mCLOCK; rCLOCK
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado