Learn More
Buerkle™ Clear PVC Industrial Tubing
Código de producto. 10052305 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (Metric) Outer:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Overall Length (Metric):
10 m
100 m
50 m
Tamaño de la unidad:
100m
10m
50m
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10052305
Marca: Buerkle™ 88750811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Clear PVC Industrial Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and excellent abrasion resistance.
  • Hose made of soft PVC
  • Foodstuffs quality according to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 80 ± 3
  • Operating temperature -20 °C to +50 °C
  • For pressureless operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diameter (Metric) Inner 8 mm
Material PVC
Diameter (Metric) Outer 11 mm
Overall Length (Metric) 50 m
Thickness (Metric) 1.5 mm
For Use With Industrial
For Use With (Application) For Pressureless Operation and Suitable for Use with Foodstuffs
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant
Color Clear
Hardness 80 (Shore A, ± 3)
Max. Operating Temperature (Metric) +50°C
Product Type Industrial Tubing
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado