Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Natural Kynar™
Product Code. 30054254 Shop All Cole Parmer Products
Click to view available options
Tubing Size:
1 to 1/2 in.
1 to 3/4 in.
1 to 5/8 in.
1/2 to 1/4 in.
1/2 to 3/8 in.
1/2 to 5/16 in.
1/4 to 1/16 in.
1/4 to 1/8 in.
1/4 to 3/16 in.
1/4 to 3/32 in.
1/4 to 5/32 in.
1/8 to 1/16 in.
1/8 to 3/32 in.
3/16 to 1/16 in.
3/16 to 1/8 in.
3/32 to 1/16 in.
3/4 to 1/2 in.
3/4 to 3/8 in.
3/8 to 1/4 in.
3/8 to 1/8 in.
3/8 to 5/16 in.
3/8 to 5/32 in.
5/16 to 1/4 in.
5/16 to 3/16 in.
5/16 to 5/32 in.
5/32 to 1/8 in.
5/32 to 3/32 in.
5/8 to 1/2 in.
5/8 to 1/4 in.
5/8 to 3/8 in.
5/8 to 5/16 in.
Conditionnement:
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30054254
Marque: Cole-Parmer 5010903
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Biopharma compatible and USP 661 and BPOG compliant
Spécification
Certifications/Compliance USP;Non-DEHP;Non-Phthalate
Min. Operating Temperature (Metric) -35°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Tubing Size 5/16 to 5/32 in.
Outlet Port Hose Barb Reducer
Sterilization Method E-beam/gamma irradiation, EtO, or autoclave up to 135°C
Shape Straight
Color Natural
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis