Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Product Code. 30053782 Shop All Cole Parmer Products
Click to view available options
Tubing Size:
1 to 1/2 in.
1 to 3/4 in.
1 to 5/8 in.
1/2 to 1/4 in.
1/2 to 3/8 in.
1/2 to 5/16 in.
1/4 to 1/16 in.
1/4 to 1/8 in.
1/4 to 3/16 in.
1/4 to 3/32 in.
1/4 to 5/32 in.
1/8 to 1/16 in.
1/8 to 3/32 in.
3/16 to 1/16 in.
3/16 to 1/8 in.
3/16 to 3/32 in.
3/32 to 1/16 in.
3/4 to 1/2 in.
3/4 to 3/8 in.
3/8 to 1/4 in.
3/8 to 1/8 in.
3/8 to 5/16 in.
3/8 to 5/32 in.
5/16 to 1/4 in.
5/16 to 1/8 in.
5/16 to 3/16 in.
5/16 to 5/32 in.
5/32 to 1/8 in.
5/32 to 3/32 in.
5/8 to 1/2 in.
5/8 to 1/4 in.
5/8 to 3/8 in.
5/8 to 5/16 in.
Unit Size:
Pack of 10
Artikelnummer. 30053782
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5010865
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Min. Operating Temperature (Metric) -23°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Tubing Size 1 to 3/4 in.
Outlet Port Hose Barb Reducer
Sterilization Method 121°C
Shape Straight
Color Natural
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt