Learn More
Sampling Systems™ Cleaning Coupons for Plastics
Product Code. 15819551 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Material:
HDPE
Nylon
PTFE
PVC
Polypropylene
Dimensions (L x W):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15819551
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8644N100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Test and validate your cleaning regime with this range of cleaning validation coupons for various plastics.
  • Tests available for HDPE, nylon, PP, PTFE and PVC
  • Two sizes available for each configuration, either 50 x 50mm or 100 x 100mm
Tekniske data
Product Type Cleaning Coupon
Dimensions (L x W) 100 x 100 mm
For Use With (Application) Testing and validating cleaning regime
Material Nylon
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.