Learn More
Citidine Deaminase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-35913-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Citidine Deaminase Polyclonal antibody specifically detects Citidine Deaminase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Citidine Deaminase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| CDDCytidine aminohydrolase, cytidine deaminase, cytosine nucleoside deaminase, EC 3.5.4.5, small cytidine deaminase | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-146 of human Citidine Deaminase (NP_001776.1).,, Sequence:, MAQKRPACTLKPECVQQLLVCSQEAKKSAYCPYSHFPVGAALLTQEGRIFKGCNIENACYPLGICAERTAIQKAVSEGYKDFRAIAIASDMQDDFISPCGACRQVMREFGTNWPVYMTKPDGTYIVMTVQELLPSSFGPEDLQKTQ | |
| 100 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 978 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu